(2,4-Difluorofenil)acetona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-one
PC53241-1G
PC53241-250MG
PC53241-5G
APOSPC53241-1GEA
166
EUR
APOSPC53241-1G
APOSPC53241-250MG
APOSPC53241-5G
(2,4-Difluorofenil)acetona 97%
(2,4-Difluorofenil)acetona
Formula:
C₉H₈F₂O MW: 170.16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02258866 Núm. CAS: 274682-91-6 |