Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
PC53247-1G PC53247-25G PC53247-5G
APOSPC53247-1GEA 23.2 EUR
APOSPC53247-1G APOSPC53247-25G APOSPC53247-5G
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170.14 g/mol
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038282
Núm. CAS: 197507-22-5