2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4H,4'H-Octafluorobiphenyl, 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-1,1'-biphenyl
PC5325-1G PC5325-5G
APOSPC5325-1GEA 49.3 EUR
APOSPC5325-1G APOSPC5325-5G
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₂F₈
MW: 298,14 g/mol
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000312
Núm. CAS: 3883-86-1
UN: 3152
ADR: 9,II