4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53312-1G PC53312-5G
APOSPC53312-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53312-1G APOSPC53312-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,9983 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845964
Núm. CAS: 123688-59-5