1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC53328-1G PC53328-25G PC53328-5G PC53328-100G
APOSPC53328-1GEA 20.5 EUR
APOSPC53328-1G APOSPC53328-25G APOSPC53328-5G APOSPC53328-100G
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275,4500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111892
Núm. CAS: 892845-59-9