Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53329-100G PC53329-25G
APOSPC53329-100GEA 186 EUR
APOSPC53329-100G APOSPC53329-25G
Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio 98+%
Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula: C₈H₁₅BF₄N₂
Pto. de fusión: –71 °C
Densidad: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095449
Núm. CAS: 174501-65-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III