4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Trifluoromethyl-3-methylfluorobenzene, 4-Fluoro-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC53337-100G
PC53337-25G
APOSPC53337-100GEA
2870
EUR
APOSPC53337-100G
APOSPC53337-25G
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formula:
C₈H₆F₄ Pto. Ebullición: 131,2 °C/760mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972884 Núm. CAS: 80245-26-7 |