3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53338-25G PC53338-5G PC53338-100G
APOSPC53338-25GEA 127 EUR
APOSPC53338-25G APOSPC53338-5G APOSPC53338-100G
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide
Formula: C5H3FN2O3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234027
Núm. CAS: 769-54-0