2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanodiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanodiol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanodiol
PC5335-25G PC5335-5G PC5335-100G
APOSPC5335-25GEA 143 EUR
APOSPC5335-25G APOSPC5335-5G APOSPC5335-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanodiol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanodiol
Formula: C₆H₆F₈O₂
MW: 262,1 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069087
Núm. CAS: 355-74-8