4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53351-1G PC53351-250MG
APOSPC53351-1GEA 273 EUR
APOSPC53351-1G APOSPC53351-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Pto. de fusión: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20643344
Núm. CAS: 55805-14-6