2,6-Difluoro-4-iodofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53359-10G PC53359-1G
APOSPC53359-10GEA 379 EUR
APOSPC53359-10G APOSPC53359-1G
2,6-Difluoro-4-iodofenol
2,6-Difluoro-4-iodofenol
Formula: C₆H₃F₂IO
Pto. de fusión: 56…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907951
Núm. CAS: 950858-06-7