4-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Trifluorometil)fenilhidrazina clorhidrato
PC5337-25G
PC5337-100G
APOSPC5337-25GEA
26.1
EUR
APOSPC5337-25G
APOSPC5337-100G
4-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro 97%
4-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro
Formula:
C₇H₈ClF₃N₂ MW: 212.6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00204233 Núm. CAS: 2923-56-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...