4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53378-10G PC53378-1G PC53378-5G
APOSPC53378-10GEA 149 EUR
APOSPC53378-10G APOSPC53378-1G APOSPC53378-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10758067
Núm. CAS: 679839-39-5