4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC53402-25G
PC53402-5G
PC53402-1G
APOSPC53402-25GEA
0
EUR
APOSPC53402-25G
APOSPC53402-5G
APOSPC53402-1G
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Formula:
C₇H₇F₂N Pto. de fusión: 56…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08062378 Núm. CAS: 875664-57-6 |