2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53421-1G PC53421-5G
APOSPC53421-1GEA 62.5 EUR
APOSPC53421-1G APOSPC53421-5G
2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide 95%
2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide
Formula: C₁₃H₉FN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16875530
Núm. CAS: 870281-83-7