4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotolueno, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cloro-2-iodo-4-(trifluorometil)benceno
PC53433-100G PC53433-1KG PC53433-500G
APOSPC53433-100GEA 46.4 EUR
APOSPC53433-100G APOSPC53433-1KG APOSPC53433-500G
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotolueno, grado técnico
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotolueno
Formula: C₇H₃ClF₃I
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001037
Núm. CAS: 672-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II