1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53455-1G PC53455-5G
APOSPC53455-1GEA 121 EUR
APOSPC53455-1G APOSPC53455-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11110551
Núm. CAS: 1027833-17-5