Zinc(II) trifluoromethanesulphinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc trifluoromethanesulphinate, Baran trifluoromethylation reagent, Zinc(II) bis(trifluoromethanesulphinate)
PC53457-1G PC53457-5G
APOSPC53457-1GEA 40.6 EUR
APOSPC53457-1G APOSPC53457-5G
Zinc(II) trifluoromethanesulphinate 97%
Zinc(II) trifluoromethanesulphinate
Formula: C₂F₆O₄S₂Zn
MW: 331,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD25978123
Núm. CAS: 39971-65-8