3-Fluoro-5-nitrotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53458-25G PC53458-5G PC53458-100G
APOSPC53458-25GEA 46.4 EUR
APOSPC53458-25G APOSPC53458-5G APOSPC53458-100G
3-Fluoro-5-nitrotoluene
3-Fluoro-5-nitrotoluene
Formula: C7H6FNO2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797943
Núm. CAS: 499-08-1