1-Bromo-2-cloro-3-fluoro-4-iodobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
PC53459-25G PC53459-5G
APOSPC53459-25GEA 480 EUR
APOSPC53459-25G APOSPC53459-5G
1-Bromo-2-cloro-3-fluoro-4-iodobenceno
1-Bromo-2-cloro-3-fluoro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₂BrClFI
MW: 335,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878167
Núm. CAS: 1000573-03-4