2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53461-1G PC53461-25G PC53461-5G
APOSPC53461-1GEA 85.7 EUR
APOSPC53461-1G APOSPC53461-25G APOSPC53461-5G
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Formula: C₇H₃ClFNO
MW: 171.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16250625
Núm. CAS: 153403-53-3