2-Fluoro-3-nitrofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53465-1G PC53465-250MG PC53465-5G
APOSPC53465-1GEA 102 EUR
APOSPC53465-1G APOSPC53465-250MG APOSPC53465-5G
2-Fluoro-3-nitrofenol 97%
2-Fluoro-3-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11042443
Núm. CAS: 179816-26-3