Isotiocianato de 2,6-difluorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Difluoro-2-isotiocianatobenceno
PC5347-1G PC5347-5G
APOSPC5347-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5347-1G APOSPC5347-5G
Isotiocianato de 2,6-difluorofenilo 97%
Isotiocianato de 2,6-difluorofenilo
Formula: C₇H₃F₂NS
MW: 171.17 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C
Densidad: 1.325 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041047
Núm. CAS: 207974-17-2
UN: 1760
ADR: 8 II