Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53474-1G PC53474-25G PC53474-5G
APOSPC53474-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53474-1G APOSPC53474-25G APOSPC53474-5G
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847338
Núm. CAS: 187331-46-0