4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53483-5G
APOSPC53483-5GEA 98.6 EUR
APOSPC53483-5G
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782051
Núm. CAS: 879093-02-4