7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Coumarin 481, 7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
PC53487-250MG PC53487-100MG PC53487-1G
APOSPC53487-250MGEA 56.7 EUR
APOSPC53487-250MG APOSPC53487-100MG APOSPC53487-1G
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formula: C₁₄H₁₄F₃NO₂
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057313
Núm. CAS: 41934-47-8