5H-Octafluoropentanoyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5351-1G PC5351-5G PC5351-10G
APOSPC5351-1GEA 65.5 EUR
APOSPC5351-1G APOSPC5351-5G APOSPC5351-10G
5H-Octafluoropentanoyl chloride 95%
5H-Octafluoropentanoyl chloride
Formula: C₅HClF₈O
Pto. Ebullición: 85…88 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153221
Núm. CAS: 376-71-6
UN: 3265
ADR: 8,III