1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5352-5G
PC5352-1G
PC5352-25G
APOSPC5352-5GEA
21.9
EUR
APOSPC5352-5G
APOSPC5352-1G
APOSPC5352-25G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate 97%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Formula:
C₈H₆F₈O₂ Pto. Ebullición: 56 °C/8mmHg Densidad: 1,481 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 71 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00039279 Núm. CAS: 376-84-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |