1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1H,1H,5H-Octafluoropentyl iodide
PC5352E-25G PC5352E-5G PC5352E-1G
APOSPC5352E-25GEA 607 EUR
APOSPC5352E-25G APOSPC5352E-5G APOSPC5352E-1G
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane
Formula: C₅H₃F₈I
MW: 341,97 g/mol
Pto. Ebullición: 136…137 °C
Densidad: 2,037 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039406
Núm. CAS: 678-74-0