4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53533-1G PC53533-250MG PC53533-100MG
APOSPC53533-1GEA 364 EUR
APOSPC53533-1G APOSPC53533-250MG APOSPC53533-100MG
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08111620
Núm. CAS: 87411-31-2