Perfluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-α-α-2,3,4,5,6-Octafluorotolueno, Octafluorotolueno
PC5354-100G PC5354-25G
APOSPC5354-100GEA 192 EUR
APOSPC5354-100G APOSPC5354-25G
Perfluorotolueno 98%
Perfluorotolueno
In base, hydroxyl groups react at the 4-position to yield heptafluoro-p-tolyl ethers, which can be used to protect estradiols.
Formula: C₇F₈
MW: 236,06 g/mol
Pto. Ebullición: 103…105 °C
Pto. de fusión: –65,6 °C
Densidad: 1,666 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000375
Núm. CAS: 434-64-0
EINECS: 207-104-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II