2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-chloro-4-trifluoromethoxyaniline
PC53547-1G PC53547-5G PC53547-25G
APOSPC53547-1GEA 94.4 EUR
APOSPC53547-1G APOSPC53547-5G APOSPC53547-25G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄BrClF₃NO
MW: 290,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16618925
Núm. CAS: 1228108-74-4