Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5355-25G PC5355-5G
APOSPC5355-25GEA 577 EUR
APOSPC5355-25G APOSPC5355-5G
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Formula: C₃H₃F₅O₂·xH₂O
Pto. Ebullición: 93…94 °C
Pto. de fusión: 53…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792902
Núm. CAS: 422-63-9
EINECS: 207-020-0