Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC53583-100MG
PC53583-250MG
APOSPC53583-100MGEA
145
EUR
APOSPC53583-100MG
APOSPC53583-250MG
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formula:
C₁₀H₈F₅NO₂ MW: 269,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12546149 Núm. CAS: 1216700-64-9 |