1-Fluorooctano 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC5360-25G PC5360-5G
APOSPC5360-25GEA 725 EUR
APOSPC5360-25G APOSPC5360-5G
1-Fluorooctano 98%
1-Fluorooctano
Formula: C₈H₁₇F
Pto. Ebullición: 142…146 °C
Densidad: 0,814 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013582
Núm. CAS: 463-11-6
EINECS: 207-333-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR