3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5361-1G PC5361-250MG PC5361-5G
APOSPC5361-1GEA 128 EUR
APOSPC5361-1G APOSPC5361-250MG APOSPC5361-5G
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrClF₃N
Pto. de fusión: 39…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226615
Núm. CAS: 1159512-34-1