3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5366-1G PC5366-5G
APOSPC5366-1GEA 156 EUR
APOSPC5366-1G APOSPC5366-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrF₄N
Pto. Ebullición: 80 °C/35mmHg
Densidad: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96,11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226613
Núm. CAS: 1159512-36-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III