Paladio (II) trifluoroacetato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trifluoroacetato de paladio(II)
PC5367-5G
APOSPC5367-5GEA 381 EUR
APOSPC5367-5G
Paladio (II) trifluoroacetato 98%
Paladio (II) trifluoroacetato
Formula: C₄F₆O₄Pd
MW: 332,45 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013204
Núm. CAS: 42196-31-6