1,1,3,5,6-Pentachlorononafluorohexane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5369-25G PC5369-5G
APOSPC5369-25GEA 132 EUR
APOSPC5369-25G APOSPC5369-5G
1,1,3,5,6-Pentachlorononafluorohexane 97%
1,1,3,5,6-Pentachlorononafluorohexane
Formula: C₆Cl₅F₉
Pto. Ebullición: 203 °C
Densidad: 1,827 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155908
Núm. CAS: 307-26-6