Alcohol 3-(difluorometoxi)bencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5371-1G PC5371-5G
APOSPC5371-1GEA 185 EUR
APOSPC5371-1G APOSPC5371-5G
Alcohol 3-(difluorometoxi)bencílico 98%
Alcohol 3-(difluorometoxi)bencílico
Formula: C₈H₈F₂O₂
Pto. Ebullición: 95…100 °C/3,3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236227
Núm. CAS: 125903-81-3