1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5372-100G PC5372-25G PC5372-5G
APOSPC5372-100GEA 412 EUR
APOSPC5372-100G APOSPC5372-25G APOSPC5372-5G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₄H₁₀F₁₂O₃S
MW: 486,28 g/mol
Pto. Ebullición: 126 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00490197
Núm. CAS: 424-16-8