2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5376-1G PC5376-500MG
APOSPC5376-1GEA 270 EUR
APOSPC5376-1G APOSPC5376-500MG
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226610
Núm. CAS: 1159512-39-6