2,3,5-Trifluoro-4-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5387-1G PC5387-5G
APOSPC5387-1GEA 139 EUR
APOSPC5387-1G APOSPC5387-5G
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluorometil)piridina 97%
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆HF₆N
MW: 201.07 g/mol
Pto. Ebullición: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 675602-93-4