4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
PC5392-1G PC5392-5G
APOSPC5392-1GEA 111 EUR
APOSPC5392-1G APOSPC5392-5G
4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798374
Núm. CAS: 161605-63-6