4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dihydro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
PC5400-1G PC5400-250MG PC5400-5G
APOSPC5400-1GEA 30.6 EUR
APOSPC5400-1G APOSPC5400-250MG APOSPC5400-5G
4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
Formula: C₄H₄F₃N₃S
MW: 183,16 g/mol
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003095
Núm. CAS: 30682-81-6