4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5401-1G PC5401-5G
APOSPC5401-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5401-1G APOSPC5401-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₅BrF₃NO₂S
Pto. de fusión: 157…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094284
Núm. CAS: 351003-62-8