4-Bromo-3-(trifluorometil)bencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5402-5G
APOSPC5402-5GEA 36.4 EUR
APOSPC5402-5G
4-Bromo-3-(trifluorometil)bencenosulfonamida
4-Bromo-3-(trifluorometil)bencenosulfonamida
Formula: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304,09 g/mol
Pto. de fusión: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094285
Núm. CAS: 351003-64-0