2,3,5-Trifluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5403-5G PC5403-1G PC5403-25G
APOSPC5403-5GEA 58 EUR
APOSPC5403-5G APOSPC5403-1G APOSPC5403-25G
2,3,5-Trifluoroanilina 98%
2,3,5-Trifluoroanilina
Formula: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083549
Núm. CAS: 363-80-4
UN: 2941
ADR: 6.1,III