3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5404-1G PC5404-5G PC5404-25G
APOSPC5404-1GEA 29 EUR
APOSPC5404-1G APOSPC5404-5G APOSPC5404-25G
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈FNO₂S
Pto. de fusión: 130…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02710419
Núm. CAS: 329909-29-7