4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5407-1G PC5407-5G PC5407-25G
APOSPC5407-1GEA 29 EUR
APOSPC5407-1G APOSPC5407-5G APOSPC5407-25G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈FNO₂S
MW: 189.2073 g/mol
Pto. de fusión: 179…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02709831
Núm. CAS: 489-17-8